Beskrivning
De Micronova PilloMop™ finns i två tjocklekar och fästs enkelt på PilloMop™ Adapter via polyester kardborreband. Ett enskiktsöverdrag av polyester utan skuminredning (PMC-648) kan användas ensamt eller över en PilloMop™ för längre användning.
- Mopp i kuddstil och ram i acetalplattmopp
- Slät, 100 % stickad polyestermopp med insida av uretanskum
- Huvudet har 360° vridbar för att enkelt nå obekväma hörn och vinklar
- Idealisk för rengöring av hyllor, smala kammare, smådelar, utrustningsinredning och andra renrums- och labbapplikationer.
- Mopp fästs enkelt på acetalplattmoppramen med kardborreband
- Kompatibel med IPA, blekmedel, peroxid och andra vanliga desinfektionsmedel och rengöringsmedel
- Använd med SSU-serien Quick Disconnect handtag i rostfritt stål
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Mops mäter 23 x 13 cm. (23 x 12,7 cm). Platthuvudsdesign fästs på PilloMop snabbkopplingsadapter (säljs separat). Utdragbara och standard handtag i rostfritt stål säljs också separat (nedan). Bas- och slipöverdrag säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 21,6 x 10,2 cm (8,5 x 4 tum) |
| Produkttyp | Mopp |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 8,5 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 21.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |