Läs mer
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Moppskydd med platt huvud
BIOPHARMA
Produktkod. 12847043 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Mikrofiber polyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester
Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester
Non-woven polyamid, Polyester, Polyester
Polyester
Polyester slipnät, Polyester, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Polyesterslipnät, Polyester, Polyester
Slät polyester, Polyester, Polyester
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35 x 12,5 cm (14 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
5 x 14 tum
Färg:
Blått
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Färg Förpackningsstorlek
12847043 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Blått Paket med 24
13137566 Slät polyester, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Vitt Paket med 24
12807043 Slät polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt Paket med 24
12817043 Slät polyester, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
12827043 Non-woven polyamid, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt -
12837043 Non-woven polyamid, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13127556 Polyester, Polysorb, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13187546 Polyester, Polysorb, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt Paket med 24
12857043 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Blått Paket med 24
13147576 Polyester slipnät, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13117576 Non-woven polyamid, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13117556 Polyester, Polysorb, Polysorb - - Paket med 24
13107566 Polyester 5 x 14 tum - Paket med 50
13167576 Polyesterslipnät, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13177576 Polyesterslipnät, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13147586 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Blått Paket med 24
32236969 Mikrofiber polyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester 35 x 12,5 cm (14 x 5 tum) Blått -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 12847043 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MZSM6AA14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 SEK
    4321.56 SEK / Paket med 24
    Save 173.44 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kräver
QPSL-ram med STA-seriehandtag eller QDSL med SSU-seriehandtag
En rad lätta, snäppbara moppöverdrag med uretanskum, designade för effektiv rengöring och desinficering i renrummet. Finns i en mängd olika tygalternativ för att klara de mest kritiska rengöringsutmaningarna.
De platta moppskydden passar på 360-swiveladaptern SnapMop™ °, som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring.Micronova M-Zone™ SnapMop™ Ett brett utbud av tygalternativ ger utmärkt absorbering, effektiv rengöring och desinfektionsspridning för specialiserad rengöring. Finns i olika längder för att matcha ytans storlek, från rengöring av utrustning till ett stort produktionsrum.
  • Snäppbara platta moppskydd
  • Polyester-uretanskums insidor är helt inneslutna i ett val av tyg
  • Rostfria stålsnäppfästen
  • Finns i ett sortiment av tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
    • MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • PolyMesh — 100 % polyester med ett lager nät ger en mild skrubbyta
    • NovaLite — Absorberande chamois-tyg med god friktionsresistens
  • Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och desinfektion
  • Finns i olika längder för att matcha rengöringsytans storlek
    • De 9-tums täckningarna är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
    • 14- och 18-tums skydd är idealiska för golv, väggar och tak
  • Passar på QPSL-plastram eller QDSL-ram i rostfritt stål
  • Svängleden roterar 360 grader° men kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
Produkttyp Moppskydd
Typ av huvud Plan
Färg Blått
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej
Material Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Polyester, Polyester