Beskrivning
Kräver
QPSL-ram med STA-seriehandtag eller QDSL med SSU-seriehandtag
De platta moppskydden passar på 360-swiveladaptern SnapMop™ °, som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring.Micronova M-Zone™ SnapMop™ Ett brett utbud av tygalternativ ger utmärkt absorbering, effektiv rengöring och desinfektionsspridning för specialiserad rengöring. Finns i olika längder för att matcha ytans storlek, från rengöring av utrustning till ett stort produktionsrum.
- Snäppbara platta moppskydd
- Polyester-uretanskums insidor är helt inneslutna i ett val av tyg
- Rostfria stålsnäppfästen
- Finns i ett sortiment av tyger för specialiserad rengöring:
- NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
- PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
- MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- PolyMesh — 100 % polyester med ett lager nät ger en mild skrubbyta
- NovaLite — Absorberande chamois-tyg med god friktionsresistens
- Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och desinfektion
- Finns i olika längder för att matcha rengöringsytans storlek
- De 9-tums täckningarna är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
- 14- och 18-tums skydd är idealiska för golv, väggar och tak
- Passar på QPSL-plastram eller QDSL-ram i rostfritt stål
- Svängleden roterar 360 grader° men kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Typ av huvud | Plan |
| Modell | MZSM56-9 |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Visa mer |