Läs mer
Micronova™ PolyGen™ Strängmopp
BIOPHARMA
Produktkod. 11902485 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11902485 Polyester Varje
1 options
Produktkod. 11902485 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PG912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 SEK
    601.82 SEK / Paket med 1
    Save 15.18 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kräver
MH eller QDMH ram med SSU serie handtag
En 100 % polyester, fiskbensvävd strängmopp utan råa kanter som garanterar låg partikelhalt, är tillräckligt absorberande för att rengöra till en torr yta och kan även användas för att applicera desinfektionsmedel.
Ekonomisk och luddsnål
De Micronova PolyGen™ String Mop är en lågluddande mopp med fiskbensväv och ögla trådar utan råa kanter. Moppen är tillräckligt absorberande för att rengöra till en torr yta men kan även användas för att applicera desinfektionsmedel som kräver längre torktid. Tillgänglig gammabestrålad.
  • En öglad vävd polyestermopp utan synliga kanter
  • Absorberande nog för att rengöra till en torr yta
  • För användning med QDMH-1 adapter eller standard string mopp handtag
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 tum)
Produkttyp Strängmopp
Färgkod Vitt
Färg Vitt
Längd (engelska) 15 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 38.1 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktemperaturen bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar Fiskbensväv i sina öglor
För användning med (applikation) Golvrengöring och sanering i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Polyester