Description
Requires
MH eller QDMH ram med SSU serie handtag
Ekonomisk och luddsnål
De Micronova PolyGen™ String Mop är en lågluddande mopp med fiskbensväv och ögla trådar utan råa kanter. Moppen är tillräckligt absorberande för att rengöra till en torr yta men kan även användas för att applicera desinfektionsmedel som kräver längre torktid. Tillgänglig gammabestrålad.
- En öglad vävd polyestermopp utan synliga kanter
- Absorberande nog för att rengöra till en torr yta
- För användning med QDMH-1 adapter eller standard string mopp handtag
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
- Tål starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Mått | 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 tum) |
| Produkttyp | Strängmopp |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 38.1 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Show More |