Läs mer
Micronova™ PolyMitt™ Rengöring Mitt Wipe
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Blue
White
Material:
Non-woven Polyamide, Urethane Foam
Polyester/Nylon Microfiber, Double-sided Thin Urethane Foam
Polyester/nylon mikrofiber
Smooth-knit Polyester
Textured Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstorlek, designade för att passa bekvämt över en handskbelagd hand, vilket gör det lättare att rengöra runt vagnar, hyllor, tankar, slangar och andra svårstädade områden i renrummet.
- Slitstarka städvantar för förenklad rengöring
- Mångsidighet av en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske
- En storlek: passar bekvämt över en handsklädd hand
- Designad för att rengöra svåråtkomliga områden i renrummet
- Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
- Finns med eller utan uretanskumlager
- Kompatibel med starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mitt Wipe |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 8 in. |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |
| Material | Non-woven Polyamide, Urethane Foam |
| Färg | White |
| Disponibel | Reusable |
| Mått (L x B) | 30.5 x 20.3 cm (12 x 8 in.) |
| För användning med (applikation) | Cleaning Mitt for Cleanroom and Controlled Environment Surfaces |
| Visa mer |