Läs mer
Micronova™ PolyMitt™ Rengöring Mitt Wipe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13187746 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Vitt
White
Material:
Non-woven Polyamide, Urethane Foam
Polyester/nylon mikrofiber
Polyester/nylonmikrofiber, dubbelsidigt tunt uretanskum
Slätstickad polyester
Texturerad polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material unitSize
13187746 Blått Polyester/nylon mikrofiber Varje
13157756 Blått Polyester/nylonmikrofiber, dubbelsidigt tunt uretanskum Varje
13147746 Vitt Slätstickad polyester Varje
13187736 White Non-woven Polyamide, Urethane Foam Varje
13167736 Vitt Texturerad polyester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13187746 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MWAA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En rad rengöringsvantar som erbjuder mångsidigheten hos en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske för förenklad rengöring runt svåråtkomliga områden i renrummet. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstorlek, designade för att passa bekvämt över en handskbelagd hand, vilket gör det lättare att rengöra runt vagnar, hyllor, tankar, slangar och andra svårstädade områden i renrummet.
  • Slitstarka städvantar för förenklad rengöring
  • Mångsidighet av en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske
  • En storlek: passar bekvämt över en handsklädd hand
  • Designad för att rengöra svåråtkomliga områden i renrummet
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
  • Finns med eller utan uretanskumlager
  • Kompatibel med starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Produkttyp Mitt Wipe
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Material Polyester/nylon mikrofiber
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tum)
För användning med (applikation) Rengöringsvante för ytor i renrum och kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 1/Pk., 24/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Tvättinstruktioner -- Varan kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 grader C.