Läs mer
Micronova™ PolyMitt™ Rengöring Mitt Wipe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3032230 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Blått
Vitt
White
Material:
Non-woven Polyamide, Urethane Foam
Polyester/nylon mikrofiber
Polyester/nylonmikrofiber, dubbelsidigt tunt uretanskum
Slätstickad polyester
Texturerad polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13187746
Brand: Micronova™ MWAA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En rad rengöringsvantar som erbjuder mångsidigheten hos en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske för förenklad rengöring runt svåråtkomliga områden i renrummet. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstorlek, designade för att passa bekvämt över en handskbelagd hand, vilket gör det lättare att rengöra runt vagnar, hyllor, tankar, slangar och andra svårstädade områden i renrummet.
  • Slitstarka städvantar för förenklad rengöring
  • Mångsidighet av en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske
  • En storlek: passar bekvämt över en handsklädd hand
  • Designad för att rengöra svåråtkomliga områden i renrummet
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
  • Finns med eller utan uretanskumlager
  • Kompatibel med starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Produkttyp Mitt Wipe
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Material Polyester/nylon mikrofiber
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tum)
För användning med (applikation) Rengöringsvante för ytor i renrum och kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 1/Pk., 24/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Tvättinstruktioner -- Varan kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 grader C.