Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Hinkar
BIOPHARMA
Produktkod. 12802004 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12802004
Brand: Micronova™ B7RE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa rektangulära, 6 gallon hinkar med en 20-tums bredd är ett idealiskt val för användning med moppar med platt huvud och strängmoppar i kontrollerade miljöer. Designad för fristående användning eller som ersättning för Micronova SlimLine™ och SlimT™ Serie vagnar.
Micronova SlimLine &handel; Polypropenhinkar är designade för att fungera bra med Micronova BucketLiners™ och utbudet av W-9 Series Wringers. De färgkodade hinkarna finns i ett urval av rött, gult, blått, grönt och grått.
  • Rektangulära polypropenhinkar
  • 20-tums bredd är idealisk för platta moppar och strängmoppar
  • 6 gallon kapacitet
  • Volymgraderingar med gallon- och litermarkörer
  • Färgkodad med ett urval av rött, gult, blått, grönt och grått
  • Arbeta med BucketLiners och W-9 Series Wringers
  • Ersättningshinkar till SlimLine och SlimT Serie vagnar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Mopp hink
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. För att autoklavera - stapla inte - vänd upp hinken för att tillåta dränering.
Färg Rött
Mått 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tum)
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) SlimLine mopp och hinksystem
Höjd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 55.9 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 30.5 cm