Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Hinkar
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Micronova SlimLine &handel; Polypropenhinkar är designade för att fungera bra med Micronova BucketLiners™ och utbudet av W-9 Series Wringers. De färgkodade hinkarna finns i ett urval av rött, gult, blått, grönt och grått.
- Rektangulära polypropenhinkar
- 20-tums bredd är idealisk för platta moppar och strängmoppar
- 6 gallon kapacitet
- Volymgraderingar med gallon- och litermarkörer
- Färgkodad med ett urval av rött, gult, blått, grönt och grått
- Arbeta med BucketLiners och W-9 Series Wringers
- Ersättningshinkar till SlimLine och SlimT Serie vagnar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopp hink |
| Kapacitet (metrisk) | 22.7 L |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 6 gal. |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur. För att autoklavera - stapla inte - vänd upp hinken för att tillåta dränering. |
| Färg | Gult |
| Mått | 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tum) |
| För användning med (applikation) | Rengöring av väggar, golv och tak |
| För användning med (utrustning) | SlimLine mopp och hinksystem |
| Visa mer |