Läs mer
Micronova™ RollerTool™ Adapter och bestrålade höljen
Produktkod. 15269898 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Non-woven polyamid, uretanskum, Urethane Foam
Texturerad polyester, Uretanskum
Kvantitet:
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15269898
Brand: Micronova™ RTC2012IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
QDRT-01 and SSU series handle
Denna moppadapter har dubbla plattor av rostfritt stål som fungerar med ett urval av bestrålade överdrag för att rengöra övre och nedre 3-tums rullflaskor i renrummet. Överdragen är gammabestrålade och finns i tre olika tyger för specialrengöring.
The Micronova RollerTool™ and Irradiated RollerTool Covers are specifically designed to clean and sanitize roller bottle incubators, but can also be used for small piping and other cleanroom surfaces. The dual plate adapter includes a quick disconnect fitting for use with any of the SSU series handles for extended reach inside the roller rack.
  • Mop adapter frame with dual stainless steel plates
  • Designed to clean and sanitize 3-inch roller bottle incubators
  • Electropolished stainless steel frame with acetyl components
  • Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
  • Can be used with SSU series handles for extended reach
  • Covers are gamma irradiated for aseptic environments
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Specifikationer
Mått 16.5 x 10.2 cm (6.5 x 4 in.)
Produkttyp Mop Cover
Färg White
Längd (engelska) 6.5 in.
Sterilitet Sterile
Längd (metrisk) 16.5 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) Rollertool Mop
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitizing Rollers, Small Piping and Other Cleanroom Surfaces
Färgkodad No
Material Non-woven polyamid, uretanskum, Urethane Foam