Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Renrumsmoppadapter
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polypropen
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (304), Polyketon vridbar
Produkttyp:
Adapter, ACME gängat handtagsfäste
Mopp ram
Moppadapter
Längd (engelska):
9 tum
14 tum
18 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Halkskydd och utdragbart eller standardhandtag i rostfritt stål (säljs separat).
För rengöring av golv och väggar
De Micronova SlimLine™ Moppadaptrar för renrum har en unik 360° vridled som gör det lätt att glida för rengöring av plana ytor och kan låsas i 180°° för mer kontrollerad rengöring av väggar och inuti kåpor och kammare. Adaptrar finns med antingen ACME-gängad ände för plasthandtag eller Quick Disconnect-fäste för handtag i rostfritt stål.
- Adaptrar för platt huvudmopp med 360° vridbara leder av plast
- Led kan låsa vid 180° för mer kontroll
- Finns med 304 elektropolerade ramar av rostfritt stål eller polypropen
- För användning med SlimLine, PadMop , SnapMop och PocketMop serie moppöverdrag
- Adaptrar passar i SlimLine och SlimT hinksystem
- QDSL - ram i rostfritt stål för användning med SSU-seriens rostfria handtag
- QPSL - polypropenram för användning med STA-seriens plasthandtag
- QSSL - ram i rostfritt stål för användning med STA- eller ALUMEH-seriens handtag
- Finns från 9 till 18 tums längder
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 4 x 9 tum. (10 x 22,86 cm) |
| Produkttyp | Adapter, ACME gängat handtagsfäste |
| Färgkod | Vitt |
| Typ av huvud | 360 Vridbar |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 7.62 cm |
| Visa mer |