Beskrivning
Micronova TMop™ Cleanroom Mop Adaptrar är designade för att fungera med OR-seriens Slim-T™ TMop™ moppskydd som enkelt kan fästas på de T-formade moppramarna. Acetal-fyrkantsramen är designad för användning med 'tjocka svampar' T-Mops, eftersom den greppar i svampen. T-Mop™ ramar finns med ACME-gängade ändar för plasthandtag (QPT) eller en snabbkopplingsanordning för användning med SSU-seriens rostfria stålhandtag (QDT och QDST).
- T-formade moppadaptrar med 180° graders svängled
- Enkel ytrengöring i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Fungerar bra på rumsgolv, väggar, tak, mjuka väggar och utrustningsutvändiga utsidor
- 304 Elektropolerad rörram i rostfritt stål passar alla TMop™ och Slim-T Mop-överdrag™(QDT, QPT)
- Fyrkantig acetalbar fungerar bäst med de 'tjocka svamparna' TMop-locken™(QDST)
- QP, ACME gängade ände för fäste i Micronova plasthandtag
- QD, snabbfrånkopplingsfäste till SSU-seriens rostfria handtag
- God motståndskraft mot rengöringsmedel och desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tum) |
| Produkttyp | Moppadapter |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 1.9 cm |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |