Läs mer
Micronova™ TMop™ Adaptrar
Produktkod. 13117636 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Rostfritt stål
Mått:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tum)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tum)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tum)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tum)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tum)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum)
Produkttyp:
Snabbkopplingsadapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13117636
Brand: Micronova™ QDST14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av T-formade moppadaptrar som fungerar med TMop™ och Slim-T™ seriens glidskydd och har en °180 vridled för enkel ytrengöring i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Finns i antingen elektropolerad rostfri rörstång eller acetal fyrkantsstång (QDST).
De Micronova TMop™ Moppadaptrar för renrum är designade för att fungera med TMop™ eller Slim-T™ seriens moppöverdrag som lätt snäpper fast på de T-formade moppramarna. Den fyrkantiga stångramen i acetal är designad för användning med‘ tjock svamp’ T-mops, när den greppar in i svampen. T-Mop™ ramar finns tillgängliga med en ACME-gängad ände för plasthandtag (QPT) eller ett Quick Disconnect-fäste för användning med SSU-seriens rostfria handtag (QDT och QDST).
  • T-formade moppadaptrar med 180° svängled
  • Enkel ytrengöring i obekväma hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Fungerar bra på rumsgolv, väggar, tak, mjuka väggar och utrustningsexteriörer
  • 304 Elektropolerad rörram i rostfritt stål passar alla TMop™ och Slim-T ™Mop-överdrag (QDT, QPT)
  • Square acetal bar fungerar bäst med‘ tjock svamp’ TMop-omslag (™QDST)
  • QP, ACME gängad ände för fastsättning på Micronova plasthandtag
  • QD, Quick Disconnect-fäste till SSU-seriens rostfria handtag
  • God motståndskraft mot rengöringslösningar och desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tum)
Produkttyp Snabbkopplingsadapter
Färg Vitt
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 1.9 cm
Bredd (engelska) 0,75 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av ytor i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad No
Material Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal