Läs mer
Micronova™ TMop™ Adaptrar
Produktkod. 13197656 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Mått:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tum)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tum)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tum)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tum)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tum)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum)
Produkttyp:
Adapter, ACME gängat handtagsfäste
Moppadapter
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Produkttyp Förpackningsstorlek
13197656 Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tum) Moppadapter Varje
32236971 Rostfritt stål 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum) Adapter, ACME gängat handtagsfäste -
13107636 Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tum) Moppadapter -
13117636 Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tum) Moppadapter Varje
13127636 Acetal, Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tum) Moppadapter Varje
11992485 Rostfritt stål 35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tum) Moppadapter Varje
11902495 Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tum) Moppadapter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13197656 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1444.75 SEK / Paket med 1
    Save 140.25 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Kräver
T-mop överdrag
Ett urval av T-formade moppadaptrar som fungerar med TMop™ och Slim-T™ seriens glidskydd och har en °180 vridled för enkel ytrengöring i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning. Finns i antingen elektropolerad rostfri rörstång eller acetal fyrkantsstång (QDST).
Micronova TMop™ Cleanroom Mop Adaptrar är designade för att fungera med OR-seriens Slim-T™ TMop™ moppskydd som enkelt kan fästas på de T-formade moppramarna. Acetal-fyrkantsramen är designad för användning med 'tjocka svampar' T-Mops, eftersom den greppar i svampen. T-Mop™ ramar finns med ACME-gängade ändar för plasthandtag (QPT) eller en snabbkopplingsanordning för användning med SSU-seriens rostfria stålhandtag (QDT och QDST).
  • T-formade moppadaptrar med 180° graders svängled
  • Enkel ytrengöring i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
  • Fungerar bra på rumsgolv, väggar, tak, mjuka väggar och utrustningsutvändiga utsidor
  • 304 Elektropolerad rörram i rostfritt stål passar alla TMop™ och Slim-T Mop-överdrag™(QDT, QPT)
  • Fyrkantig acetalbar fungerar bäst med de 'tjocka svamparna' TMop-locken™(QDST)
  • QP, ACME gängade ände för fäste i Micronova plasthandtag
  • QD, snabbfrånkopplingsfäste till SSU-seriens rostfria handtag
  • God motståndskraft mot rengöringsmedel och desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tum)
Produkttyp Moppadapter
Längd (engelska) 10 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 25.4 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) T-Mop™ Renrumsmopp
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av ytor i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal