Läs mer
Micronova™ ACME gänga plasthandtag
Produktkod. 15298616 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
101,6 till 182,8 cm
101,6 till 256,5 cm
122 cm
152.4 cm
172,7 till 464,8 cm
172.7 to 602 cm
30.4 cm
46 till 91 cm
60.9 cm
91 cm
Produkttyp:
Extendable Handle
Fast handtag
Utdragbart handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15298616
Brand: Micronova™ STAH48WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastbelagd glasfiber, fast längd och utdragbara handtag. Designad med ACME Connect gängade ändar för användning med hela sortimentet av Micronova adaptrar, mopphuvuden och verktyg för förenklad och mångsidig rengöring.
Lätta, plastbelagda glasfiberhandtag
Micronova Gängade ACME-handtag i plast är tillverkade av lätt glasfiber belagd i plast och finns i en rad utdragbara och fasta längder. De gängade ACME Connect-ändarna fästs direkt på plastadaptrarna (QP-serien), eller använd SSA-2 ACME-gängadaptrarna för att fästa på mopphuvudena för Quick Disconnect (QD-serien).
  • Lätta, plastbelagda glasfiberhandtag
  • ACME Connect gängad anslutning
  • Finns med fast längd eller utdragbar
  • Fasta längder sträcker sig från 12 till 60 tum (30 cm till 1,5 m)
  • Förlängbara maximala längder sträcker sig från 36 tum till 11,5 fot (90 cm till 3,5 m)
  • ACME Connect gängade ände fästs direkt på plastadaptrarna (QP-serien).
  • Fäst till (QD-serien) mopphuvuden via SSA-2 ACME trådadaptrar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Fast handtag
Färgkod Vitt
Färg Vitt
Längd (engelska) 48 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 122 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 1.9 cm
Bredd (engelska) 0,75 tum
Motståndskraftig mot Vanliga desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Disponibel Återanvändbar
Trådstil HÖJDPUNKT
Kvantitet 1 st
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) QP moppadaptrar och borstar med gängad anslutning
För användning med (applikation) Mopphandtag för rengöring och sanering av renrum
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformity
Färgkodad Ja
Material Glasfiber, Plast
Diameter (metrisk) 1.9 cm