Beskrivning
Lätta, plastbelagda glasfiberhandtag
Micronova Gängade ACME-handtag i plast är tillverkade av lätt glasfiber belagd i plast och finns i en rad utdragbara och fasta längder. De gängade ACME Connect-ändarna fästs direkt på plastadaptrarna (QP-serien), eller använd SSA-2 ACME-gängadaptrarna för att fästa på mopphuvudena för Quick Disconnect (QD-serien).
- Lätta, plastbelagda glasfiberhandtag
- ACME Connect gängad anslutning
- Finns med fast längd eller utdragbar
- Fasta längder sträcker sig från 12 till 60 tum (30 cm till 1,5 m)
- Förlängbara maximala längder sträcker sig från 36 tum till 11,5 fot (90 cm till 3,5 m)
- ACME Connect gängade ände fästs direkt på plastadaptrarna (QP-serien).
- Fäst till (QD-serien) mopphuvuden via SSA-2 ACME trådadaptrar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utdragbart handtag |
| Färgkod | Vitt |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 till 36 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 46 till 91 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 1,9 cm till 2,5 cm |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum till 1 tum. |
| Motståndskraftig mot | Vanliga desinfektionsmedel och rengöringslösningar |
| Visa mer |