Läs mer
Micronova™ M-Zone™ MicroDispenser™ Beröringsfri tvåldispenser
BIOPHARMA
Produktkod. 11912475 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11912475 12 cm Varje
1 options
Produktkod. 11912475 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ICDISP3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1477.42 SEK / Paket med 1
    Save 67.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ett beröringsfritt dispenseringssystem för handvård som erbjuder problemfri väggmonterad installation och en tyngdkraftsmatad pump för enkelt flaskbyte och effektiv batterianvändning. Glödlampor fästs enkelt på tvål och desinfektionsmedel för användning med dispensern.
Kombinerar beröringsfri dispensering med problemfri installation och enkelt byte av flaskor
De M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser är designad för användning med ett urval av ICCAP Dispensing Capsules som skruvas på motsvarande 500 ml utbytbara flaskor och snäpper fast i behållaren. När den elektroniska strålen bryts av en hand som passerar under enheten, trycks bubblan på pipen ned för att släppa ut antingen 1 eller 2 ml handvård i handflatan.
  • Beröringsfri handvårdsdispenser
  • Väggfäste med droppbricka
  • Problemfri installation och flaskbyte
  • Kompakt, gravitationsmatad enhet, utan behov av slang
  • Effektiv batterianvändning
  • För användning med ett urval av ICCAP dispenseringskapslar:
    • ICCAP-16 - Grön 2 mL dispenseringskapsel för tvål och desinfektionsmedel
    • ICCAP-17IR - Blå 1 mL dispenseringskapsel för steril IPA eller desinfektionsmedel
  • Designad för användning med Micronova handvård 500 ml ersättningsflaskor:
    • Hy-G-Clenz - antibakteriell tvål, Aquahol - steril alkohol, NovaClenz - handsprit och LoNa - lågnatrium handtvål
Specifikationer
Produkttyp Handtvåldispenser
Färgkodad Nej
Typ av handtag Hold (Håll)
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad OSHA och CDC
Färg Vitt
Beskrivning Kräver AA-batterier; Kräver Handcare 500 ml flaskor och ICCAP-16 eller ICCAP-17IR
För användning med (applikation) Läkemedel, biomedicin, sjukvård
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Material Plast
Volym (metrisk) 500 mL
Bredd (metrisk) 12 cm