Läs mer
Micronova™ Handtvål och rengöringsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 12832447 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Antibakteriell handtvål
Hand- och handsktvål
Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel
Handsprit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Sterilitet Förpackningsstorlek
12832447 Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel Sterila Paket med 6
13454999 Handsprit Icke-steril -
13127296 Antibakteriell handtvål Icke-steril Paket med 6
13107296 Hand- och handsktvål Icke-steril Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12832447 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer IC220
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tvål och desinfektionsmedel formulerade med mycket effektiva, icke-irriterande ingredienser är idealiska för frekvent användning i rena och kontrollerade miljöer. Designad för användning med MicroDispenser™ . Inkludera en sadelpump.
Handvårdsprodukter är skonsamma och effektiva med inbyggda hudmjukgörande medel för ofta tvättade händer. 500 mL sadelpumpsflaskorna kan användas som fristående dispensrar eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) för att säkerställa oförorenade resultat.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, gjord med 62 % etanol för att förhindra virusöverföring. Effektiv mot bakterier, inklusive: pseudomonas, salmonella och stafylokocker. Effektivt för att minska nosokomiala infektioner. Förstärkt med mjukgörande medel för att återfukta händerna.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiell handtvål, gjord med 0,13 % bensalkoniumklorid och naturliga mjukgörande medel. Effektiv mot ett brett spektrum av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Ihållande aktivitet upp till tre timmar. pH-balanserad och innehåller naturliga fuktkrämer, idealisk för frekvent handtvätt. Uppfyller OSHA-standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkohollösning, gjord med 70 % steril IPA i 30 % wifi-kvalitetsvatten, och uppfyller USP krav. Slutfiltrerad till 0,1 mikron. Gammabestrålad. Idealisk för användning över renrumshandskar.
  • NovaDyne™ Handtvål för allmänt bruk, pH-balanserad mild handtvål med lotion. Tillverkad med inbyggda fuktkrämer/hudmjukgörande medel, perfekt för frekvent handtvätt.
  • LoNa™ Low Sodium Hand Soap, lågjonisk, låglöddande handtvål och handskrengöring, speciellt designad för det högteknologiska renrummet; mindre än 100 ppb natrium. pH-balanserad och tillräckligt ren för att användas i ansiktet.
Specifikationer
Produkttyp Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
pH 7
Doft Vanlig doft
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kokpunkt 83 °C (181,4 °F)
Skötselråd Idealisk för användning över renrumshandskar innan de går in i aseptiska områden och mellan kritiska processer.
Certifikat och efterlevnad OSHA, analys, överensstämmelse, bestrålning
Färg Klart
Sammansättning 70 % IPA, 30 % WFI kvalitetsvatten
Koncentration 70% IPA
Behållartyp HDPE
Innehåll och lagring Förvaras åtskilt från alla värme-/antändningskällor och i originalbehållare som är tättsluten. Förvaras inlåst och åtskilt från oxiderande material. Undvik direkt solljus. Tomma behållare kan innehålla produktrester och kan vara farliga.
Densitet 0,872 till 0,883 vid 20 °C
Mått (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Steriliseringsmedel för händer och handskar
För användning med (utrustning) ICDISP-3 Beröringsfri MicroDispenser
Höjd (engelska) 7,75 tum.
Höjd (metrisk) 19.69 cm
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.53 cm
Smältpunkt -90 °C (-130 °F)
Förpackning 6 flaskor per polyfodrad låda
Kvantitet 6/Cs.
Motståndskraftig mot Kemikalie
Storlek 500 mL
Löslighet Lösligt i vatten
Ångtryck 4,1 kPa (30,753 mmHg) vid 20 °C
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 mL
Vikt (engelska) 16,9 oz.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 4.45 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • AquaHol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..