Läs mer
Micronova™ Handtvål och rengöringsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 13107296 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Antibakteriell handtvål
Hand and Glove Soap
Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel
Handsprit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 13107296
Brand: Micronova™ IC110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvål och desinfektionsmedel formulerade med mycket effektiva, icke-irriterande ingredienser är idealiska för frekvent användning i rena och kontrollerade miljöer. Designad för användning med MicroDispenser™ . Inkludera en sadelpump.
Handvårdsprodukter är skonsamma och effektiva med inbyggda hudmjukgörande medel för ofta tvättade händer. 500 mL sadelpumpsflaskorna kan användas som fristående dispensrar eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) för att säkerställa oförorenade resultat.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, gjord med 62 % etanol för att förhindra virusöverföring. Effektiv mot bakterier, inklusive: pseudomonas, salmonella och stafylokocker. Effektivt för att minska nosokomiala infektioner. Förstärkt med mjukgörande medel för att återfukta händerna.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiell handtvål, gjord med 0,13 % bensalkoniumklorid och naturliga mjukgörande medel. Effektiv mot ett brett spektrum av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Ihållande aktivitet upp till tre timmar. pH-balanserad och innehåller naturliga fuktkrämer, idealisk för frekvent handtvätt. Uppfyller OSHA-standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkohollösning, gjord med 70 % steril IPA i 30 % wifi-kvalitetsvatten, och uppfyller USP krav. Slutfiltrerad till 0,1 mikron. Gammabestrålad. Idealisk för användning över renrumshandskar.
  • NovaDyne™ Handtvål för allmänt bruk, pH-balanserad mild handtvål med lotion. Tillverkad med inbyggda fuktkrämer/hudmjukgörande medel, perfekt för frekvent handtvätt.
  • LoNa™ Low Sodium Hand Soap, lågjonisk, låglöddande handtvål och handskrengöring, speciellt designad för det högteknologiska renrummet; mindre än 100 ppb natrium. pH-balanserad och tillräckligt ren för att användas i ansiktet.
Specifikationer
Produkttyp Hand and Glove Soap
Färgkodad Nej
Form Viskös vätska
pH 5,5 till 6,5
Doft Blommig
Sterilitet Icke-steril
Utseende Clear to Straw
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kokpunkt 100 °C
Skötselråd Rub hands together for 20 seconds. Rinse thoroughly with warm running water.
Certifikat och efterlevnad Compliant with OSHA standards.
Färg Rosa
Sammansättning pH Balanced General Purpose Hand Soap
Behållartyp HDPE
Innehåll och lagring Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
Densitet 1.02 to 1.04
Mått (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Disponibel Engångsbruk
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Hand Soap
Höjd (engelska) 7,75 tum.
Höjd (metrisk) 19.69 cm
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.53 cm
Förpackning 6 flaskor per polyfodrad låda
Kvantitet 6/Cs.
Motståndskraftig mot Kemikalie
Storlek 500 mL
Löslighet Lättlöslig i kallt vatten och varmt vatten.
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 mL
Vikt (engelska) 16,9 oz.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 4.45 cm