Läs mer
Micronova™ Handtvål och rengöringsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 13127296 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Antibakteriell handtvål
Hand- och handsktvål
Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel
Handsprit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Sterilitet Förpackningsstorlek
13127296 Antibakteriell handtvål Icke-steril Paket med 6
13454999 Handsprit Icke-steril -
12832447 Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel Sterila Paket med 6
13107296 Hand- och handsktvål Icke-steril Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13127296 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer IC420
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tvål och desinfektionsmedel formulerade med mycket effektiva, icke-irriterande ingredienser är idealiska för frekvent användning i rena och kontrollerade miljöer. Designad för användning med MicroDispenser™ . Inkludera en sadelpump.
Handvårdsprodukter är skonsamma och effektiva med inbyggda hudmjukgörande medel för ofta tvättade händer. 500 mL sadelpumpsflaskorna kan användas som fristående dispensrar eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) för att säkerställa oförorenade resultat.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, gjord med 62 % etanol för att förhindra virusöverföring. Effektiv mot bakterier, inklusive: pseudomonas, salmonella och stafylokocker. Effektivt för att minska nosokomiala infektioner. Förstärkt med mjukgörande medel för att återfukta händerna.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiell handtvål, gjord med 0,13 % bensalkoniumklorid och naturliga mjukgörande medel. Effektiv mot ett brett spektrum av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Ihållande aktivitet upp till tre timmar. pH-balanserad och innehåller naturliga fuktkrämer, idealisk för frekvent handtvätt. Uppfyller OSHA-standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkohollösning, gjord med 70 % steril IPA i 30 % wifi-kvalitetsvatten, och uppfyller USP krav. Slutfiltrerad till 0,1 mikron. Gammabestrålad. Idealisk för användning över renrumshandskar.
  • NovaDyne™ Handtvål för allmänt bruk, pH-balanserad mild handtvål med lotion. Tillverkad med inbyggda fuktkrämer/hudmjukgörande medel, perfekt för frekvent handtvätt.
  • LoNa™ Low Sodium Hand Soap, lågjonisk, låglöddande handtvål och handskrengöring, speciellt designad för det högteknologiska renrummet; mindre än 100 ppb natrium. pH-balanserad och tillräckligt ren för att användas i ansiktet.
Specifikationer
Produkttyp Antibakteriell handtvål
Färgkodad Nej
Form Vätska
pH 5,50 till 6,50
Doft Vanlig doft
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Färg Klart
Sammansättning Bensalkoniumkloridtvål med fuktgivande medel
Koncentration 0.13%
Behållartyp HDPE
Innehåll och lagring Förvaras i tättsluten originalförpackning på en torr, sval och välventilerad plats vid rumstemperatur. Undvik direkt solljus.
Densitet 1,01 till 1,04 g/ml vid 25 °C
Mått (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Effektiv mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier
Höjd (engelska) 7,75 tum.
Höjd (metrisk) 19.69 cm
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.53 cm
Förpackning 6 flaskor per polyetenfodrad låda
Kvantitet 6/Cs.
Motståndskraftig mot Kemikaliebeständig
Storlek 500 mL
Löslighet Lösligt i vatten
Temperaturområde (engelska) 70 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 21,1 °C till 50 °C
Viskositet 2000 till 3000 cP vid 70 °F
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 mL
Vikt (engelska) 16,9 oz.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 4.45 cm