Läs mer
Micronova™ Handtvål och rengöringsmedel
Produktkod. 13454999 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Antibakteriell handtvål
Hand- och handsktvål
Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel
Handsprit
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Sterilitet Förpackningsstorlek
13454999 Handsprit Icke-steril -
13127296 Antibakteriell handtvål Icke-steril Paket med 6
12832447 Handskt hand- och ytdesinfektionsmedel Sterila Paket med 6
13107296 Hand- och handsktvål Icke-steril Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13454999 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer IC210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvål och desinfektionsmedel formulerade med mycket effektiva, icke-irriterande ingredienser är idealiska för frekvent användning i rena och kontrollerade miljöer. Designad för användning med MicroDispenser™ . Inkludera en sadelpump.
Handvårdsprodukter är skonsamma och effektiva med inbyggda hudmjukgörande medel för ofta tvättade händer. 500 mL sadelpumpsflaskorna kan användas som fristående dispensrar eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) för att säkerställa oförorenade resultat.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, gjord med 62 % etanol för att förhindra virusöverföring. Effektiv mot bakterier, inklusive: pseudomonas, salmonella och stafylokocker. Effektivt för att minska nosokomiala infektioner. Förstärkt med mjukgörande medel för att återfukta händerna.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiell handtvål, gjord med 0,13 % bensalkoniumklorid och naturliga mjukgörande medel. Effektiv mot ett brett spektrum av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Ihållande aktivitet upp till tre timmar. pH-balanserad och innehåller naturliga fuktkrämer, idealisk för frekvent handtvätt. Uppfyller OSHA-standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkohollösning, gjord med 70 % steril IPA i 30 % wifi-kvalitetsvatten, och uppfyller USP krav. Slutfiltrerad till 0,1 mikron. Gammabestrålad. Idealisk för användning över renrumshandskar.
  • NovaDyne™ Handtvål för allmänt bruk, pH-balanserad mild handtvål med lotion. Tillverkad med inbyggda fuktkrämer/hudmjukgörande medel, perfekt för frekvent handtvätt.
  • LoNa™ Low Sodium Hand Soap, lågjonisk, låglöddande handtvål och handskrengöring, speciellt designad för det högteknologiska renrummet; mindre än 100 ppb natrium. pH-balanserad och tillräckligt ren för att användas i ansiktet.
Specifikationer
Produkttyp Handsprit
Färgkodad Nej
Form Gel
pH 7
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kokpunkt 77,78 °C (172 °F)
Skötselråd Håll i omgivningstemperatur. Undvik direkt solljus. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och annan antändning.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat
Färg Klart
Sammansättning 60% Etanol Sanitizing Gel
Koncentration 65 till 72 %
Behållartyp HDPE
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, borta från oförenliga material. Förvara behållaren väl tillsluten och försluten tills den ska användas.
Densitet 0,89 g/ml vid 20 °C
Mått (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Minskar förekomsten av nosokomiala infektioner
Höjd (engelska) 7,75 tum.
Höjd (metrisk) 19.69 cm
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.53 cm
Förpackning Polyetenfodrad kartong
Kvantitet 6/Cs.
Storlek 500 mL
Löslighet Lättlöslig i kallt vatten och varmt vatten.
Stil Staplingsbar
Viskositet 47 000 och 150 000 mPa.s.
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 mL
Vikt (engelska) 16,9 oz.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 4.45 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE