Beskrivning
Tvål och desinfektionsmedel formulerade med mycket effektiva, icke-irriterande ingredienser är idealiska för frekvent användning i rena och kontrollerade miljöer. Designad för användning med MicroDispenser™ . Inkludera en sadelpump.
Handvårdsprodukter är skonsamma och effektiva med inbyggda hudmjukgörande medel för ofta tvättade händer. 500 mL sadelpumpsflaskorna kan användas som fristående dispensrar eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) för att säkerställa oförorenade resultat.
- NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, gjord med 62 % etanol för att förhindra virusöverföring. Effektiv mot bakterier, inklusive: pseudomonas, salmonella och stafylokocker. Effektivt för att minska nosokomiala infektioner. Förstärkt med mjukgörande medel för att återfukta händerna.
- Hy-G-Clenz™ Antimikrobiell handtvål, gjord med 0,13 % bensalkoniumklorid och naturliga mjukgörande medel. Effektiv mot ett brett spektrum av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Ihållande aktivitet upp till tre timmar. pH-balanserad och innehåller naturliga fuktkrämer, idealisk för frekvent handtvätt. Uppfyller OSHA-standarder.
- AquaHol™ Steril isopropylalkohollösning, gjord med 70 % steril IPA i 30 % wifi-kvalitetsvatten, och uppfyller USP krav. Slutfiltrerad till 0,1 mikron. Gammabestrålad. Idealisk för användning över renrumshandskar.
- NovaDyne™ Handtvål för allmänt bruk, pH-balanserad mild handtvål med lotion. Tillverkad med inbyggda fuktkrämer/hudmjukgörande medel, perfekt för frekvent handtvätt.
- LoNa™ Low Sodium Hand Soap, lågjonisk, låglöddande handtvål och handskrengöring, speciellt designad för det högteknologiska renrummet; mindre än 100 ppb natrium. pH-balanserad och tillräckligt ren för att användas i ansiktet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handsprit |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Gel |
| pH | 7 |
| Doft | Vanlig doft |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kokpunkt | 77,78 °C (172 °F) |
| Skötselråd | Håll i omgivningstemperatur. Undvik direkt solljus. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och annan antändning. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref: 9NI0024A
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE