Läs mer
Micronova™ SSU-handtag för snabbkoppling av rostfritt stål
Produktkod. 13127506 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Fast handtag
Fast handtag, snabbkopplingsfäste
Utdragbart handtag
Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Längd (engelska):
18 till 36 tum.
30,08 cm
47 till 80 tum.
51 tum.
61 tum.
62 till 120 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Längd (engelska) unitSize
13127506 Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste 18 till 36 tum. Varje
17501725 Utdragbart handtag 47 till 80 tum. -
11986845 Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste 62 till 120 tum. Varje
13187506 Fast handtag 30,08 cm Varje
12837033 Fast handtag, snabbkopplingsfäste 61 tum. Varje
13147506 Fast handtag - Varje
11996845 Fast handtag 51 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13127506 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer SSU1836
Kräver
SSA-2 Acme gängadapter hona.
De grundläggande elektropolerade handtagen i rostfritt stål med snabbkopplingsfästen som fungerar med alla Micronova Moppadaptrar och rengöringsverktyg i QD-serien. Finns i en rad fasta och utdragbara längder.
Hela handtaget kan autoklaveras
De Micronova Rostfritt stål Quick Disconnect SSU-handtag är tillverkade av 304 elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter som ger starka, slitstarka all-around anslutningar för effektiv och långvarig användning. Det medföljande Quick Disconnect-fästet är designat för användning med QD-seriens moppadaptrar och rengöringsverktyg.
  • Grundläggande handtag som fungerar med alla Micronova moppsystem
  • Elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter
  • Starka, slitstarka anslutningar för långvarig användning
  • Finns fast eller utdragbar:
    • Handtag med fast längd tillgängliga från 8 tum (20 cm) till 5 fot (1,5 m)
    • Förlängningshandtag tillgängliga från 3 fot (1 m) till 10 fot (3 m)
  • För användning med alla adaptrar i QD-serien
  • Kan användas med QP-verktyg och ramar med tillägg av SSA-adaptern
  • God kompatibilitet med desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Färg Gray
Längd (engelska) 18 till 36 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 46 till 91 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Motståndskraftig mot Kemikalier, korrosion
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Moppar
För användning med (applikation) Mopphandtag för rengöring och sanering av renrum
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyketon