Beskrivning
Hela handtaget kan autoklaveras
De Micronova Rostfritt stål Quick Disconnect SSU-handtag är tillverkade av 304 elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter som ger starka, slitstarka all-around anslutningar för effektiv och långvarig användning. Det medföljande Quick Disconnect-fästet är designat för användning med QD-seriens moppadaptrar och rengöringsverktyg.
- Grundläggande handtag som fungerar med alla Micronova moppsystem
- Elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter
- Starka, slitstarka anslutningar för långvarig användning
- Finns fast eller utdragbar:
- Handtag med fast längd tillgängliga från 8 tum (20 cm) till 5 fot (1,5 m)
- Förlängningshandtag tillgängliga från 3 fot (1 m) till 10 fot (3 m)
- För användning med alla adaptrar i QD-serien
- Kan användas med QP-verktyg och ramar med tillägg av SSA-adaptern
- God kompatibilitet med desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utdragbart handtag |
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 47 till 80 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 119 till 203 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier, korrosion |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring |
| För användning med (utrustning) | Moppar |
| Beskrivning | Snabbkoppling tillbehör |
| Visa mer |