Läs mer
Micronova™ SSU-handtag för snabbkoppling av rostfritt stål
Produktkod. p-102358 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Fast handtag
Fast handtag, snabbkopplingsfäste
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Universellt utdragbart handtag
Utdragbart handtag
Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Längd (engelska):
14 till 23 tum.
18 till 36 tum.
25 tum
30,08 cm
37 tum
38 till 72 tum.
47 till 80 tum.
51 tum.
61 in.
62 till 120 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13177506
Brand: Micronova™ SSU8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De grundläggande elektropolerade handtagen i rostfritt stål med snabbkopplingsfästen som fungerar med alla Micronova Moppadaptrar och rengöringsverktyg i QD-serien. Finns i en rad fasta och utdragbara längder.
Hela handtaget kan autoklaveras
De Micronova Rostfritt stål Quick Disconnect SSU-handtag är tillverkade av 304 elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter som ger starka, slitstarka all-around anslutningar för effektiv och långvarig användning. Det medföljande Quick Disconnect-fästet är designat för användning med QD-seriens moppadaptrar och rengöringsverktyg.
  • Grundläggande handtag som fungerar med alla Micronova moppsystem
  • Elektropolerat rostfritt stål med polyketonkomponenter
  • Starka, slitstarka anslutningar för långvarig användning
  • Finns fast eller utdragbar:
    • Handtag med fast längd tillgängliga från 8 tum (20 cm) till 5 fot (1,5 m)
    • Förlängningshandtag tillgängliga från 3 fot (1 m) till 10 fot (3 m)
  • För användning med alla adaptrar i QD-serien
  • Kan användas med QP-verktyg och ramar med tillägg av SSA-adaptern
  • God kompatibilitet med desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Utdragbart handtag
Färg Gray
Längd (engelska) 14 till 23 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35,5 till 58 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Motståndskraftig mot Kemikalier, korrosion
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Moppar
Beskrivning Snabbkopplingshandtag
För användning med (applikation) Mopphandtag för rengöring och sanering av renrum
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyketon