Läs mer
Micronova™ Ventilborste
Produktkod. 12715755 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (metrisk):
40,6 cm
76,2 cm
Diameter (metrisk):
10,2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12715755 40,6 cm 10,2 cm -
12745755 76,2 cm 10,2 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12715755 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRWH50
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En stor, ovalformad borstborste av polyester med en BPA-fri plastkärna och handtag, designad för att rengöra fat, tankar och hinkar.
De Micronova Ventilborste är idealisk för rengöring av utrustning, inklusive trummor, tankar och hinkar. Alla konstruktionsmaterial är tillverkade av bashartser som är BPA-fria och FDA-godkända.
  • Stor, oval borste med fäst handtag
  • Idealisk för rengöring av trummor, tankar, hinkar och annan utrustning
  • Polyesterborst med plastkärna och handtag
  • BPA-fri och FDA-godkänd
Specifikationer
Produkttyp Ventilborste
Färgkodad Nej
Typ av handtag Plast
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) 4 tum
Diameter (metrisk) 10,2 cm
Diameter (metriskt) handtag 10 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Ventilborste för att rengöra trummor, tankar, hinkar
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40,6 cm
Material Polyester
Motståndskraftig mot Kemikalier
Bredd (metrisk) 10.2 cm