Läs mer
Micronova™ Ventilborste
Produktkod. p-4658543 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
40,6 cm
76,2 cm
Diameter (metrisk):
10,2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12715755
Brand: Micronova™ BRWH50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En stor, ovalformad borstborste av polyester med en BPA-fri plastkärna och handtag, designad för att rengöra fat, tankar och hinkar.
De Micronova Ventilborste är idealisk för rengöring av utrustning, inklusive trummor, tankar och hinkar. Alla konstruktionsmaterial är tillverkade av bashartser som är BPA-fria och FDA-godkända.
  • Stor, oval borste med fäst handtag
  • Idealisk för rengöring av trummor, tankar, hinkar och annan utrustning
  • Polyesterborst med plastkärna och handtag
  • BPA-fri och FDA-godkänd
Specifikationer
Produkttyp Ventilborste
Färgkodad No
Typ av handtag Plastic
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) 4 tum
Diameter (metrisk) 10,2 cm
Diameter (metriskt) handtag 10 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Ventilborste för att rengöra trummor, tankar, hinkar
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40,6 cm
Material Polyester
Motståndskraftig mot Kemikalier
Bredd (metrisk) 10.2 cm