Läs mer
Socorex™ Mikropipettställ för Qualitix™ Tippfill Refill System
Produktkod. 15770649
Change view
Håller:
Mikropipettspetsar (10 μL), Mikropipettspetsar (200 μL)
Mikropipettspetsar (1000 μL)
Antal per förpackning:
6
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal per förpackning unitSize
15770649 Mikropipettspetsar (10 μL), Mikropipettspetsar (200 μL) 10 Paket med 10
15790649 Mikropipettspetsar (1000 μL) 6 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15770649 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 3070.0210ER
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Återanvändbar, återförslutningsbar och mer platsbesparande än konventionella ställ. Socorex™ Mikropipettställ för Qualitix™ Tipfill Refill System tar lätt emot mikropipettpåfyllningsförpackningar och har släta, rundade kanter och en ergonomisk snäpplås som inte fastnar i handskar.
  • Accepterar Qualitix™ Tipfill Refill System påfyllningsförpackningar.
  • Gångjärnsförsett lock.
  • Släta, rundade kanter.
  • Ergonomisk snäpplås som inte fastnar i handskar.
  • Genomskinligt lock.
  • Återanvändbar.
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikropipettspetsar (10 μL), Mikropipettspetsar (200 μL)
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Qualitix ™Tippfill Refill System
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Array 96