Läs mer
Socorex™ Mikropipettställ för Qualitix™ Tippfill Refill System
Produktkod. 15790649
Change view
Håller:
Mikropipettspetsar (10 μL), Mikropipettspetsar (200 μL)
Mikropipettspetsar (1000 μL)
Antal per förpackning:
6
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15790649 Mikropipettspetsar (1000 μL) 6 Paket med 6
15770649 Mikropipettspetsar (10 μL), Mikropipettspetsar (200 μL) 10 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15790649 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 3070.1000ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 SEK
    358.71 SEK / Paket med 6
    Save 11.29 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Återanvändbar, återförslutningsbar och mer platsbesparande än konventionella ställ. Socorex™ Mikropipettställ för Qualitix™ Tipfill Refill System tar lätt emot mikropipettpåfyllningsförpackningar och har släta, rundade kanter och en ergonomisk snäpplås som inte fastnar i handskar.
  • Accepterar Qualitix™ Tipfill Refill System påfyllningsförpackningar.
  • Gångjärnsförsett lock.
  • Släta, rundade kanter.
  • Ergonomisk snäpplås som inte fastnar i handskar.
  • Genomskinligt lock.
  • Återanvändbar.
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikropipettspetsar (1000 μL)
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Qualitix ™Tippfill Refill System
nr per ärende 8
Antal per förpackning 6
Array 96