Läs mer
Kartell SpA Micropipette Tips, Rack, 0.5 to 10 μL
Beskrivning
Compatibility: Kartell™, Eppendorf™, Socorex™, Hamilton™. PC rack containing polypropylene tips
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0.5 to 10 μL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Translucent |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Formatera | Rack, 10 x 96 |
| Tipsstil | Standard |
| Produkttyp | Tips |
| Färgkod | White |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |