Läs mer
Karl Hecht™ Mikropipetter med ringmärke
Volym (metrisk):
20 μl
25μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Färgkodade ringmärken.
- Precisionskapillärslangar som är föremål för konstant kvalitetskontroll.
- Överensstämmelse certifierad.
- Disponibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Precision | ≤±0,5 % |
| Noggrannhet | ≤±0,25 % |
| Färgkod | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |