Läs mer
Grant Instruments™ Mikroplattblock för molekylärbiologi och biotekniktillämpningar
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperaturenhetlighet:
±0,3 °C
±0,5 °C
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Dubbelstora block
- Extraktionsverktyg ingår
- För användning med molekylärbiologi och bioteknologiska tillämpningar
- L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Standardplattor med 96 brunnar (u-brunn, v-brunn, platt botten, hög temperatur) |
| Typ | Block |
| Inkluderar | Extraktionsverktyg, gångjärn, dubbelt lager lock för att skapa en isolerad inkubationskammare |
| Temperaturenhetlighet | ±0,5 °C |
| Mått (L x B x H) | 140 x 100 x 75 mm |