Läs mer
Thermo Scientific™ Mikroplatthållare för M-20 Microplate Swinging-Bucket Rotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Mikroplatthållare för M-20 Microplate Swinging-Bucket Rotor för att lägga till flexibilitet till den svängande skopans rotor.
Innehåller:
Förseglade bärare inkluderar brickor och lock (set med 2). Ersättnings-O-ringar för lock erbjuds som ett set om fyra, med fett.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikroplattbärare |
| Beskrivning | Förseglade mikrotiterplattor |
| Certifikat och efterlevnad | Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien |