Läs mer
Fisherbrand™ Mikroplatta centrifug
Produktkod. 16311338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
2 standard datorR mikroplattor
Produktkod. Kapacitet
16311338 2 standard datorR mikroplattor
1 options
Produktkod. 16311338
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För snabba spindowns av datorR-mikroplattor. Fisherbrand mikroplatta centrifuger har ett litet fotavtryck med en lättåtkomlig avtagbar rotor för enklare rengöring.
  • Rymmer två datorR-mikroplattor i standardstorlek
  • Snurrar enkelt ner droppar och kondens
  • Enkel insättning och borttagning av plattor
  • Utsvängbar rotordesign eliminerar behovet av plattätningar
  • Digital display
  • 2500 rpm/850 x g
  • Elektronisk broms
Specifikationer
Kapacitet 2 standard datorR mikroplattor
Max. Hastighet 2,500 rpm
Max. RCF 850 x g
Höjd (metrisk) Exteriör 140 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 289 mm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning
Inkluderar Enhet och utsvängbar rotor, EU/UK nätsladd, bruksanvisning
Djup (metriskt) 356 mm
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Körtid 1 sek till 10 min
Visningstyp Digital