Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplatta Immuno Maxisorp 96 Well
Produktkod. 10565981
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10565981 Klart Paket med 210
1 options
Produktkod. 10565981 Leverantör Thermo Scientific™ Nunc™ Leverantörsnummer 476635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17045.00 SEK
    15297.84 SEK / Paket med 210
    Save 1747.16 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Transferable solid phase (TSP) system underlättar testningen av en ELISA metod för två typer av analyter
samtidigt Enhetliga adsorptionsegenskaper
Idealisk för screening av hybridomkulturer för antikroppsproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund botten (U-brunn)