Läs mer
Thermo Scientific™ Verifikationsplattor för mikroplattläsare
Beskrivning
Thermo Scientific Microplate Reader Verification Plates är dedikerade prestandaverifieringssystem som hjälper till att verifiera och dokumentera nyckelprestandaparametrarna för Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan , Fluoroskan FL, och Varioskan LUX .
Funktioner:
- Brett våglängdsområde på 340 till 850nm
- Snabb avläsning av både 96- och 384-brunnsplattor
- Skakning och inkubation upp till 50°C för temperaturkritiska analyser
- Enkel att använda genom den stora färgskärmen och en mängd olika språk
- Överlägsen användbarhet och logiskt arbetsflöde med Thermo Scientific™ SkanIt™-programvara
- USB-port för enkel dataöverföring
Rekommenderas för:
Immunanalyser (ELISA), proteinanalyser, endotoxiner, cytotoxicitets- och proliferationsanalyser, enzymanalyser, tillväxtkurvor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths |
| För användning med (utrustning) | Multiskan Ease, Multiskan FC |
| Typ av tallrik | Verifieringsskylt |
| Våglängd | 8 Wavelengths |
| Inkluderar | NPL-traceable Multiskan Verification Plate, Calibration certificate, USB with SkanIt sessions and reference files, Carrying case |