Läs mer
Thermo Scientific™ Verifikationsplattor för mikroplattläsare
Beskrivning
Thermo Scientific™ Mikroplattläsares verifieringsplattor är utformade för att vara bekväma lösningar för att verifiera och dokumentera den optiska prestandan hos kompatibla Thermo Scientific™ mikroplattläsare. Portföljen inkluderar alternativ för fotometrisk, fluorometrisk och luminometrisk prestandaverifiering, vilket hjälper laboratorier att behålla förtroendet för mätkvalitet och instrumentets konsistens över tid.
Tillgängliga verifieringsskyltar
- Multifunktionell verifieringsplatta (N03394M2): Verifierar fotometrisk och fluorometrisk prestanda. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF och Multiskan™ SkyHigh-läsare. Stödda tester beror på instrumentmodellen och kan inkludera fotometrisk noggrannhet, precision, våglängdsnoggrannhet (verifierar samtidigt fluorometrisk excitationsvåglängdsnoggrannhet) och ströljus. Med fluorometri kan både topp- och bottenkänslighet samt fluorescensemissionsvåglängdsnoggrannhet verifieras.
- Spektrofotometrisk verifieringsplatta (N03394): Verifierar fotometrisk noggrannhet, precision, linjäritet, våglängdsnoggrannhet och ströljus. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF och Multiskan™ SkyHigh-läsare.
- Multiskan Verifieringsplatta, 8 våglängder (24072800) eller 16 våglängder (24072805): Verifierar fotometrisk prestanda över 8 eller 16 våglängder. Kompatibel med Multiskan™ Ease (24072800) och Multiskan™ FC (24072800 eller 24072805) läsare.
- Lumiwell Luminometrisk verifieringsplatta (2806460): Tillhandahåller en oberoende referens för relativ ljusenhet för luminometrisk prestandaverifiering. Kompatibel med Varioskan™ LUX och Varioskan™ ALF-läsare.
Verifieringsplattorna inkluderar certifierade optiska referensmaterial som är lämpliga för den stödda detektionsteknologin. Fotometriska referensvärden kan spåras till standarder från National Physical Laboratory (NPL, Storbritannien) och/eller National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), enligt specificering för varje produkt. Ett kalibreringscertifikat tillhandahålls för att stödja verifieringsdokumentation.
Produkterna inkluderar färdiga programvarusessioner som Thermo Scientific™ SkanIt™ automatiskt laddar in resultat till Microsoft™ Excel™ dataanalysmallfiler för att förenkla mätning, resultatutvärdering och dokumentation.
Nyckelfunktioner
- Alternativ för fotometrisk, fluorometrisk och luminometrisk verifiering
- Stöder rutinmässig prestandaverifiering och dokumentation
- Certifierade referensvärden för tillförlitlig resultatutvärdering
- Designad för kompatibla Thermo Scientific™ mikroplattläsare
- Förkonfigurerade SkanIt programvarusessioner och analysfiler ingår
Innehåller:
- Verifieringsskylt
- Kalibreringscertifikat
- Verifieringsplåt adapter, där det krävs
- USB Disken med sessioner, referens- och dataanalysmallfiler
Skyddande bärväska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiskan Verifieringsplatta (Abs), 16 våglängder |
| För användning med (utrustning) | Multiskan Ta det lugnt, Multiskan FC |
| Typ av tallrik | Verifieringsskylt |
| Våglängd | 16 våglängder |
| Inkluderar | NPL-spårbar Multiskan verifieringsskylt, kalibreringscertifikat, USB med SkanIt sessioner och referensfiler, bärväska |