Läs mer
Thermo Scientific™ Verifikationsplattor för mikroplattläsare
Produktkod. p-8907000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Multiskan Verifikationsskylt, 16 våglängder
Multiskan Verifikationsskylt, 8 våglängder
Spektrofotometrisk verifieringsplatta
Verifieringsskylt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11958995
Brand: Thermo Scientific™ 24072800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Microplate Reader Verification Plates är dedikerade prestandaverifieringssystem som hjälper till att verifiera och dokumentera nyckelprestandaparametrarna för Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan , Fluoroskan FL, och Varioskan LUX .
Funktioner:
  • Brett våglängdsområde på 340 till 850nm
  • Snabb avläsning av både 96- och 384-brunnsplattor
  • Skakning och inkubation upp till 50°C för temperaturkritiska analyser
  • Enkel att använda genom den stora färgskärmen och en mängd olika språk
  • Överlägsen användbarhet och logiskt arbetsflöde med Thermo Scientific™ SkanIt™-programvara
  • USB-port för enkel dataöverföring
Rekommenderas för:
Immunanalyser (ELISA), proteinanalyser, endotoxiner, cytotoxicitets- och proliferationsanalyser, enzymanalyser, tillväxtkurvor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiskan Verifikationsskylt, 8 våglängder
För användning med (utrustning) Multiskan FC
Typ av tallrik Verifieringsskylt
Produktlinje Multiskan
Inkluderar NPL (National Physical Laboratory) spårbar Multiskan™
Verifikationsskylt Kalibreringscertifikat
USB minnesenhet inklusive SkanIt™ mjukvarusessioner och referensfiler
Bärväska för Multiskan™ Verifieringsskylt