Läs mer
Thermo Scientific™ Aluminiumstöd, rör-/plåtställ, 384-brunnar
Produktkod. 11508525 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ställ
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508525 1 ställ 1 enhet
1 options
Produktkod. 11508525 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PRK1383
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ stödställ i aluminium kan användas för provberedning, värmeförsegling och automatisk dispensering.
Utför provberedning, värmeförsegling och automatisk dispensering med hjälp av Thermo Scientific™ stödställ i aluminium.
Finns i 96- och 384-brunnars format.
  • För värmeförsegling och automatiserad dispensering
  • Branschstandard fotavtryck passar i robotarbetsstationer
  • Kan värmas eller kylas för att underlätta provberedningen
Innehåller:
Rekommenderas för:
Provhantering, provberedning, värmeförsegling, automatiserad dispensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå/Klar, Klart
Håller Mikroplattor (384-brunnar)
Material Aluminium
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kvantitet 1 ställ
Produkttyp Mikroplattställ