Beskrivning
Thermo Scientific™ 96-brunnars provberedningsställ.
För alla 0,2 ml rör, stripprör, 24-brunnar Piko™ PCR-plattor och plattor med 96 brunnar utan eller halvkjolar.
- Blått ställ, genomskinligt lock
- Branschstandard fotavtryck passar i mikroplattor centrifugrotorer
- Genomskinligt lock möjliggör enkel stapling och visning av prover
Innehåller:
Rekommenderas för:
Provhantering, provberedning, provlagring
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikroplattställ |
| Färg | Blå/Klar, Klart |
| Håller | 0,2 ml rör |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Förpackning | 5 ställ |
| Kvantitet | 5 ställ |