Läs mer
Thermo Scientific™ Förberedelseställ, 96-brunnar, med lock
Produktkod. 17117678 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ställ
Produktkod. Kvantitet
17117678 5 ställ
1 options
Produktkod. 17117678 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PRK0963
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ 96-brunnars provberedningsställ.
För alla 0,2 ml rör, stripprör, 24-brunnar Piko™ PCR-plattor och plattor med 96 brunnar utan eller halvkjolar.
  • Blått ställ, genomskinligt lock
  • Branschstandard fotavtryck passar i mikroplattor centrifugrotorer
  • Genomskinligt lock möjliggör enkel stapling och visning av prover
Innehåller:
Rekommenderas för:
Provhantering, provberedning, provlagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå/Klar, Klart
Håller 0,2 ml rör
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Förpackning 5 ställ
Kvantitet 5 ställ
Produkttyp Mikroplattställ