Läs mer
Thermo Scientific™ Tätningstejp för 96-brunnars plattor
Produktkod. 10105383 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10105383 100 ark Paket med 100
1 options
Produktkod. 10105383 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15036
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Klar, självhäftande tätningstejp för standardmikroplattor.
Klar, självhäftande tätningstejp för standardmikroplattor.
Thermo Scientific Microplate Sealing Tape är ett paket med förskurna, tryckkänsliga ark för att täta ytan på standardmikroplattor med 96 eller 384 brunnar under inkubationsstegen.
Funktioner hos mikroplattförseglingstejp:
• Tryckkänsligt —placera tejpen över plattan och tryck för att försegla; lätt att ta bort
•Separata ark —varje tejpark levereras på sin egen baksida som är lätt att dra (liner)
•Hållbar och inert —filmtjocklek ger stöd och har ett tunt lager av
akryllim Använd engångsarken för att försegla och återförsegla en mikroplatta två eller tre gånger för inkubationssteg i en ELISA eller proteinanalysförfarande. Förslut plattorna snabbt och enkelt för att tillåta blandning eller förhindra avdunstning under analysens inkubationssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96/384
Kvantitet 100 ark
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Lim Tryckkänslig
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik