Läs mer
Cytiva Mikroplatta tätningar
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
Självhäftande med inert lim. Whatman™ Mikroplattastätningar förhindrar spill och minskar provavdunstning.
- Kontrollerar luftfuktigheten och minskar avdunstning av prover.
- Förhindrar spill och kontaminering.
- Kalltätningar är självhäftande med inert lim.
- Värmetätningar finns i en klar polyester eller aluminiumfolie.
- Värmeförseglingar är endast avsedda för mikroplattor av polypropen och appliceras med värme och tryck.
Spécification
Spécification
| Färg | Klart |
| Material | Polyester |
| Antal per förpackning | 100 stycken |
| För användning med (applikation) | Används för att kontrollera fuktighet och minska avdunstning av prover |
| Produkttyp | Tunn kallförseglingsfilm med självhäftande baksida |
| Tjocklek | 0.05 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu