Läs mer
Heidolph™ Titramax 1000
Produktkod. 10314441
Change view
Bana:
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10314441 1,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10314441 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5441220000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15853.76 SEK
    14766.76 SEK / Paket med 1
    Save 1087.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ökar genomströmningen med 50 %. Titramax 1000 är lämplig för det modulära inkubatorsystemet och rekommenderas för applikationer som kräver variabel temperaturkontroll upp till 65 °C. Vibrationsbanan på 1,5 mm utför skonsam blandning med bästa resultat med små provvolymer.
Användningen av 6 mikrotiterplattor ökar din genomströmning med 50 %. Denna modell är lämplig för det modulära inkubatorsystemet och rekommenderas för applikationer som kräver variabel temperaturreglering upp till 65 °C. Vibrationsbanan på 1,5 mm utför skonsam blandning med bästa resultat med små provvolymer.
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den analoga kontrollratten från 150 till 1 350 rpm
  • En analog processtimer möjliggör obevakad drift och kan ställas in från 1 till 120 minuter. När den inställda tiden har gått ut ljuder ett akustiskt larm och driften avbryts
  • Titramax 1000 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1,5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 150 till 1350 rpm
Temperaturområde (metriskt) 65 °C (max.)
Wattal 31 W
Produkttyp Microplate Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 11 lb.
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 30
Temperaturområde (engelska) Upp till 149 °F
Mått (D x B x H) Inredning 375 x 320 x 125 mm
Mått (LxB) Plattform 290 x 258 mm
Vikt (engelska) 14.3 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Controllertyp Elektronisk
Modell Titramax 1000
Inkluderar Plats för 6 mikrotiterplattor
Timerintervall 1 till 120 min.