Läs mer
Fisherbrand™ Skakapparat för mikroplattor med plattform för 4 platser
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Klämmor för mikroplatta för 4 platser på aluminiumplattformen
- Variabel skakhastighet: 150 till 1000 rpm
- Snabb och enkel montering eller vilka mikroplattor som helst med standarddjup
- Kontinuerlig eller tidsinställd drift, med automatisk avstängning
- Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
- Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
- Drifttemperatur 5°C till 40°C tillåter användning i kylskåp, kylrum och inkubatorer utan CO 2
- Rymmer upp till fyra mikroplattor
- Lättanvänd elektronisk timer säkerställer exakt nedräkning och repeterbarhet av tidskänsliga inkubationer
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 2.5 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 5 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | Hastighetsnoggrannhet:± 1 rpm |
| Hastighetsintervall | 150 till 1000 rpm |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C |
| Produkttyp | Microplate Shaker |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien, CN-kontakt |
| Material | Aluminiumplattform |
| Mått (LxB) Plattform | 320 x 260 mm |
| Visa mer |