Läs mer
Fisherbrand™ Skakapparat för mikroplattor med plattform för 4 platser
Produktkod. p-6714014 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15504070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Klämmor för mikroplatta för 4 platser på aluminiumplattformen
För life science, immunanalys. skakning av ELISA-plattor, färgningsceller för flödescytometri, skakplattor i kylrum, mat och dryck, histamin i ost, vitaminer i mjölktesttillämpningar
  • Variabel skakhastighet: 150 till 1000 rpm
  • Snabb och enkel montering eller vilka mikroplattor som helst med standarddjup
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift, med automatisk avstängning
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Drifttemperatur 5°C till 40°C tillåter användning i kylskåp, kylrum och inkubatorer utan CO 2
  • Rymmer upp till fyra mikroplattor
  • Lättanvänd elektronisk timer säkerställer exakt nedräkning och repeterbarhet av tidskänsliga inkubationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2.5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet Hastighetsnoggrannhet:± 1 rpm
Hastighetsintervall 150 till 1000 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (LxB) Plattform 320 x 260 mm
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 143mm
Visa LED
Inkluderar Klämmor för mikroplatta för 4 platser på aluminiumplattformen
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.