Läs mer
Grant Instruments™ Termoskakapparat för mikroplatta
Produktkod. 11481038
Change view
Modell:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Håller:
2 x mikroplattor med 96- eller 364-brunnar
4 x mikroplattor med 96 eller 364 brunnar
Djup (metriskt):
250 mm
260 mm
390 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Håller Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11481038 PHMP-4 4 x mikroplattor med 96 eller 364 brunnar 390 mm Varje
12925511 PHMP 2 x mikroplattor med 96- eller 364-brunnar 250 mm -
15430484 PHMP-100 2 x mikroplattor med 96- eller 364-brunnar 260 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481038 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PHMP4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24306.61 SEK
    23313.01 SEK / Paket med 1
    Save 993.60 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kan användas med alla typer av mikroplattor med standarddjup och erbjuder tre instrument i ett för maximal mångsidighet och effektivitet. Grant Instruments™ termoskakapparat för mikroplatta ger utmärkt temperaturjämnhet över plattformen och mikroplattorna.
  • Temperaturinställningsområde: + 25 C°till 100°C
  • Temperaturstabilitet± 0,1°C, temperaturjämnhet± 0,2°C på grund av det dubbelriktade värmesystemet (plattform och lock)
  • Skakhastighet: 250 till 1200 rpm
  • Snabb uppvärmning
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift, med larmsignal och automatisk avstängningsfunktion
  • Välj mellan två modeller med kapacitet för två (PHMP) eller fyra (PHMP-4) mikroplattor med 96- eller 384-brunnar
  • Det uppvärmda locket täcker helt den platta värmeplattan för att ge dubbelriktad uppvärmning och utmärkt temperaturstabilitet och enhetlighet, samtidigt som det förhindrar kondens
  • Kombination av dubbelriktad uppvärmning och kraftfull orbital skakningskapacitet ger maximalt utbyte från inkubationer
  • Mycket enkel att använda, med enkel inställning av temperatur, skakhastighet och tid via tryckknappar och 2-raders LCD-statusdisplay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2 mm
Hastighetsintervall 250 till 1200 rpm
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C
Håller 4 x mikroplattor med 96 eller 364 brunnar
Temperaturinställning -25 °C till -60 °C
Temperaturenhetlighet 0,25 vid 37 °C
Djup (metriskt) 390 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 380 mm
Vikt (metrisk) 8.8 kg
Modell PHMP-4
Visa 2 rader x 16 tecken LCD
Antal positioner 4
Timerintervall 1 min. till 96 tim. (steg om 1 min.)