Läs mer
Invitrogen™ Mikroplattor för fluorescensbaserade analyser
Beskrivning
Molekylära sonder® 96-brunnars mikroplattor för fluorescensbaserade analyser är svartväggiga, klarbottnade 96-brunnars mikroplattor som minimerar överhörning från brunn till brunn och autofluorescens och är därför optimerade för fluorescensbaserade applikationer. Dessa plattor är kompatibla med standardläsare för fluorescensmikroplattor och erbjuds i en bekväm 10-packstorlek för de tillfällen då endast ett fåtal analysplattor krävs.
Egenskaper hos mikroplattorna för fluorescensbaserade analyser inkluderar:
- Svartväggad design—minimerar väl-till-väl korsprat och autofluorescens
- Klara bottenbrunnar—möjliggör optimal fluorescensdetektion
- Kompatibilitet—lämplig för standard fluorescensmikroplattläsare
- Optimerad för fluorescensmikroplattassays—idealiska för nukleinsyrakvantifisering (t.ex. Quant-iT-assays)
- Mångsidiga format—tillgängliga i 96- och 384-brunnskonfigurationer
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 10-plåtar |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Färg | Klar botten, Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Mikroplattor |
| Visa mer |