Läs mer
Invitrogen™ Mikroplattor för fluorescensbaserade analyser
Produktkod. 30274967
Change view
Antal Wells:
96
384
Kvantitet:
10 plattor
10 plattor
30 plåtar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Kvantitet Förpackningsstorlek
30274967 96 30 plåtar Paket med 30
15329413 96 10 plattor Paket med 10
18832653 384 10 plattor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30274967 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M33090
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimerad för fluorescensbaserade applikationer
Molekylära sonder® 96-brunnars mikroplattor för fluorescensbaserade analyser är svartväggiga, klarbottnade 96-brunnars mikroplattor som minimerar överhörning från brunn till brunn och autofluorescens och är därför optimerade för fluorescensbaserade applikationer. Dessa plattor är kompatibla med standardläsare för fluorescensmikroplattor och erbjuds i en bekväm 10-packstorlek för de tillfällen då endast ett fåtal analysplattor krävs.
Egenskaper hos mikroplattorna för fluorescensbaserade analyser inkluderar:
  • Svartväggad design—minimerar väl-till-väl korsprat och autofluorescens
  • Klara bottenbrunnar—möjliggör optimal fluorescensdetektion
  • Kompatibilitet—lämplig för standard fluorescensmikroplattläsare
  • Optimerad för fluorescensmikroplattassays—idealiska för nukleinsyrakvantifisering (t.ex. Quant-iT-assays)
  • Mångsidiga format—tillgängliga i 96- och 384-brunnskonfigurationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning 30-skyltar
Produktlinje Invitrogen
Färg Klar botten, Svart
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Mikroplattor
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 200 μl
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Kvantifiering av nukleinsyror
Kvantitet 30 plåtar